Få mere at vide
Choline Fenofibrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline Fenofibrate |
| CAS | 856676-23-8 |
| Molekylær formel | C17 H14 Cl O4 . C5 H14 N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate (1:1), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, salt with 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid (1:1) (9CI), ABT 335, Choline fenofibrate, FNFC, Trilipix |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4.C5H14NO/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11;1-6(2,3)4-5-7/h3-10H,1-2H3,(H,20,21);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1 |
| SMIL | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)[O-].C[N+](C)(C)CCO |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate;2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.91 |
| Formel vægt | 421.1656 |