missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Choline Dihydrogen Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline Dihydrogen Citrate |
| CAS | 77-91-8 |
| Molekylær formel | C6H7O7.C5H14NO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Ion(1-) 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium Salt with 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Choline Citrate, Citric acid, Ion(1-), Choline, 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Dihydrogen Citrate, Cholex, Cholinvel, Chothyn, Cirrocolina, Citracholin, Citracholine, Citrocholine, Citrocol, Colicitrin, Delichol, Neurotropan |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1 |
| SMIL | C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC(=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-carboxy-3,5-dihydroxy-5-oxo-pentanoate;2-hydroxyethyl(trimethyl)ammonium |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.29 |
| Formel vægt | 295.1267 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?