Få mere at vide
Choline Chloride, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423330 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11423330 500 mg
11413330 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423330 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02101386.5
 Begrænset vare
På lager
  • Choline chloride is used as a substrate for choline acetyl transferase
Kemiske identifikatorer
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 139.62
MDL nummer MFCD00011721
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC navn (2-hydroxyethyl)trimethylazaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CHOLINE CHLORIDE
Smeltepunkt 302 °C til 305 °C (dekomponering)(litteratur)
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3N(Cl)CH2CH2OH
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (10 % vandig opl. – klar og farveløs).
Formel vægt 139.6
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver