Få mere at vide
Cholinchlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319525
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30319525 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30319525 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC11665450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline Chloride
CAS 67-48-1
Analyt- eller komponentnavne Choline Chloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C5 H14 N O . Cl
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Choline, chloride (8CI), Ethanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, (β-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride, Actiron CC 6, Bilineurin chloride, Biocolina, Biocoline, COL 24, Choline chloride, Cholinium chloride, Claytreat, Hepacholine, Hormocline, Lipotril, Luridin chloride, Neocolina, Norcol 25, Paresan, ReaShure Choline, Trimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.62
Mængde 250 mg
Formel vægt 139,0764 g/mol