Få mere at vide
Choline chloride, cell culture reagent, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445102 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11445102 100 g
11455102 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445102 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219463980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 139.62
MDL nummer MFCD00011721
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC navn (2-hydroxyethyl)trimethylazaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline chloride
Farve Hvid
Tæthed 1.1g/cm3 at 20°C
Mængde 100 g
Formel vægt 139.6
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Hard Crystalline Powder