Få mere at vide
Choline Chloride, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547914 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15547914 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15547914 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 158201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline Chloride
CAS 67-48-1
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C5H14ClNO
MDL nummer MFCD00011721
Mængde 500 g
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
Formel vægt 139.63
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens