Få mere at vide
Cholinchlorid, 99%
Artikelnummer. 10703924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10703924 5 kg Plast tromle 5kg
10011973 50 g Plastflaske 50g
10570181 500 g Plastflaske 500g
10715561 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10703924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110290050
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 139.62
MDL nummer MFCD00011721
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline chloride
Smeltepunkt 298,0 °C til 304,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5 til 101,5 % (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Plast tromle
Lineær formel HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Mængde 5 kg
Beilstein 04, II, 722
Merck Index 15, 2211
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol
Formel vægt 139.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Vedhæftende krystaller