Få mere at vide
Choline chloride, 99%, Cell culture reagent grade, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465102 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11465102 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11465102 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219463991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Tekniske data
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
MDL nummer MFCD00011721
Mængde 1 kg
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, bilineurin chloride, 2-hydroxyethyl trimethylammonium chloride
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC navn (2-hydroxyethyl)trimethylazaniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.62
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341