Få mere at vide
Kolinchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11422508
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422508 100 g 100g
11432508 500 g 500g
11442508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15828.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
Cholinchlorid hjælper med at give næring til svinefoder og fjerkræfoder. Det fungerer som en smagsforstærker til mad. Det bruges som en forløber for acetylcholin og er en methyldonor i forskellige metaboliske processer og i lipidmetabolisme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholinchlorid hjælper med at give næring til svinefoder og fjerkræfoder. Det fungerer som en smagsforstærker til mad. Det bruges som en forløber for acetylcholin og er en methyldonor i forskellige metaboliske processer og i lipidmetabolisme.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol, methanol og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, alkalier og legeringer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 139.62
MDL nummer MFCD00011721
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline Chloride
Smeltepunkt ∽305 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 100 g
Beilstein 3563126
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2206
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol, methanol og alkohol.
Formel vægt 139.63
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof