Få mere at vide
Kolinchlorid, 98+% (tør basis)
Artikelnummer. 15825108 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 lb.
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2268g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15825108 5 lb. Plastflaske 2268g
15815268 10 kg Plastflaske 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15825108 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J13410.P5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 67-48-1 | C5H14ClNO | 139,62 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-48-1
Molekylær formel C5H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 139.62
MDL nummer MFCD00011721
InChI nøgle SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline chloride, hepacholine, biocolina, biocoline, lipotril, paresan, luridin chloride, choline hydrochloride, cholinium chloride, bilineurin chloride
PubChem CID 6209
ChEBI CHEBI:133341
SMIL [Cl-].C[N+](C)(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline chloride
Smeltepunkt ∼305 °C (dekomponering)
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Mængde 5 lb.
Beilstein 3563126
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azaniumchlorid
Formel vægt 139.62
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver