Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline bitatrate |
| Navn note | Molekylærbiologi; Cellebiologi |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 253.3 |
| Fysisk form | Pulver |