Få mere at vide
Choline bitatrate, >98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463320 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11463320 25 g
11473320 250 g
11483320 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463320 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210138425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 87-67-2
Molekylær formel C9H19NO7
Molekylvægt (g/mol) 253.251
MDL nummer MFCD00036332
InChI nøgle QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMIL C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline bitatrate
Navn note Molecular biology; Cell biology
Farve Hvid
Analyseprocentområde >98%
Mængde 25 g
Formel vægt 253.3
Fysisk form Pulver