Få mere at vide
Cholin-bitartrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline Bitartrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1 |
| Formel vægt | 253.1162 |