Få mere at vide
Cholinbitartrat, 98+%
Beskrivelse
Cholinbitartrat bruges af nerveceller til at fremstille et kemikalie kaldet acetylcholin, som effektivt tillader celler at kommunikere med hinanden. Cholin er også stærkt forbundet med neurologisk funktion og kan hjælpe med at forbedre bevægelse, koordination og myofibrillsammentrækning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cholinbitartrat bruges af nerveceller til at fremstille et kemikalie kaldet acetylcholin, som effektivt tillader celler at kommunikere med hinanden. Cholin er også stærkt forbundet med neurologisk funktion og kan hjælpe med at forbedre bevægelse, koordination og myofibrillsammentrækning.
Opløselighed Opløseligt i alkohol og svagt
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline bitartrate |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 2.5 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 253.25 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |