Få mere at vide
Cholinbitartrat, 98+%
Beskrivelse
Cholinbitartrat bruges af nerveceller til at fremstille et kemikalie kaldet acetylcholin, som effektivt tillader celler at kommunikere med hinanden. Cholin er også stærkt forbundet med neurologisk funktion og kan hjælpe med at forbedre bevægelse, koordination og myofibrillsammentrækning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cholinbitartrat bruges af nerveceller til at fremstille et kemikalie kaldet acetylcholin, som effektivt tillader celler at kommunikere med hinanden. Cholin er også stærkt forbundet med neurologisk funktion og kan hjælpe med at forbedre bevægelse, koordination og myofibrillsammentrækning.
Opløselighed Opløseligt i alkohol og svagt
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline bitartrate |
| Smeltepunkt | 151 °C til 153 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol og let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 253.25 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Choline bitartrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Choline bitartrate