Få mere at vide
Cholinbitartrat, 97%
Artikelnummer. 15284804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15284804 500 g Glasflaske 500g
15274804 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450225000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 87-67-2 | C5H14NO·C4H5O6 | 253,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-67-2
Molekylær formel C5H14NO·C4H5O6
Molekylvægt (g/mol) 253.25
InChI nøgle QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Synonym choline bitartrate, cholini bitartras, choline 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 2-hydroxyethyl trimethylammonium bitartrate, choline tartrate 1:1, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, cholinibitatratis, choline hydrogen l-+-tartrate, ethanaminium, 2-hydroxy-n,n,n-trimethyl-, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
PubChem CID 10198924
IUPAC navn 2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoat
SMIL C[N+](C)(C)CCO.C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline bitartrate
Smeltepunkt 151,0 °C til 153,0 °C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15,2211
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 253.25
Procent renhed 97%