Få mere at vide
Choline Bicarbonate (80% in water), TRC
Artikelnummer. 30359618
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30359618 1 g
1 options
Artikelnummer. 30359618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2742501G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Choline Bicarbonate
CAS 78-73-9
Molekylær formel C5 H14 N O . C H O3
Mængde 1 g
Synonym Choline Bicarbonate
InChI formel InChI=1S/C5H14NO.CH2O3/c1-6(2,3)4-5-7;2-1(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1
SMIL C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)[O-]
IUPAC navn hydrogen carbonate;2-hydroxyethyl(trimethyl)azanium
Molekylvægt (g/mol) 165.188
Formel vægt 165.1
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80 %