Få mere at vide
Choline-1,1,2,2-d4 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Choline-1,1,2,2-D4 Bromide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2; |
| Formel vægt | 187.051 |