Få mere at vide
Cholic syre, TRC
Artikelnummer. 17993935
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993935 50 g
17990745 25 g
17973835 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43260050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-25-4
Molekylær formel C24 H40 O5
Molekylvægt (g/mol) 408.57
Synonym Cholic Acid, (3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxycholan-24-oic acid, Cholic acid, 17β-[1-Methyl-3-carboxypropyl]etiocholane-3α,7α,12α-triol, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanoic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxy-β-cholanic acid, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α,12α-triol, 5β-Cholic acid, Cholalic acid, Cholalin, Colalin, E 1000, NSC-6135, Cholan-24-oic acid, 3,7,12-trihydroxy-, (3α,5β,7α,12α)-
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 408.2876
Procent renhed >95%