Få mere at vide
Cholinsyre Natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17891361 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
17891361 25 g
1 options
Artikelnummer. 17891361 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02102897.3
Anvendes til solubilisering af membranbundne proteiner i deres native tilstand.
  • En komponent til fremstilling af liposomer.
  • Brugt i en undersøgelse til at undersøge de elastiske deformerbare vesikler, transfersomer, til transdermal lægemiddellevering.
  • Biokemisk solubiliseringsmiddel (et ikke-ionisk, ikke-denaturerende detergent).
  • Opstår inkonjugering med glycin eller taurin i galden hos de fleste hvirveldyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 361-09-1
Fysisk form Hvidt Pulver
pH 7.5 to 9.0 (2% aq. soln.)
Mængde 25 g
Molekylær formel C24H39NaO5
MDL nummer MFCD00150749,MFCD00064138
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/mL). Soluble in ethanol (40mg/mL, clear, colorless solution).
InChI nøgle NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
SMIL [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn natrium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoat
Molekylvægt (g/mol) 430.56
PubChem CID 57349315
Formel vægt 430.6
Procent renhed ≥98.5%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CriticalMicelle Concentration (CMC) 14mM