Få mere at vide
Cholinsyre Natriumsalt,≥ 98,5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426292 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426292 1 kg -
11416292 5 g -
11406292 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426292 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210289701
Cholinsyre Natriumsalt,≥ 98,5% anvendes til solubilisering af membranbundne proteiner i deres native tilstand.
  • Cholinsyre Natriumsalt,≥ 98,5% er en komponent til fremstilling af liposomer.
  • Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge de elastiske deformerbare vesikler, transfersomer, til transdermal lægemiddellevering.
  • Kritisk micellekoncentration: 14 mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 361-09-1
Molekylær formel C24H39NaO5
Molekylvægt (g/mol) 430.56
MDL nummer MFCD00150749,MFCD00064138
InChI nøgle NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC navn natrium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,4R,5aS,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-4,7,11-trihydroxy-9a,lla-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoat
SMIL [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic acid sodium salt
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Formel vægt 430.6
Procent renhed ≥98%
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.