Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholic acid, sodium salt, 98+%
Product Code. 10321061 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10321061 100 g Glasflaske 100g
10667954 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10321061 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 405191000
Request Bulk or Custom Format
Cholic acid, sodium salt, CAS # 361-09-1, is a bile acid that can be non-denaturing detergent and can be used for membrane protein extraction. | CAS: 361-09-1 | C24H39NaO5 | 430.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Cholinsyre, natriumsalt, er en galdesyre, der kan hjælpe med fordøjelsen af fedtstoffer og visse næringsstoffer
Anvendelse
• Det kan lette fordøjelsen af lipider
• Det er et ikke-denaturerende rengøringsmiddel
• Det kan bruges i kombination med urinstof til ekstraktion af membranprotein og proteinkomplekser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 361-09-1
Molekylær formel C24H39NaO5
Molekylvægt (g/mol) 430.56
MDL nummer MFCD00150749,MFCD00064138
InChI nøgle NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
Synonym sodium cholate, sodium 3,7,12-trihydroxycholan-24-oate, sodium cholate, reagent, ksc575s0b, 3,7,12-trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt
PubChem CID 57349315
IUPAC navn natrium; (4R)-4-[(8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradeca-antahydro-1H-penta-hydro-1H-cyclophenathydro-1H-cyklo
SMIL [Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cholic acid, sodium salt
Farve Hvid
pH 7.5 to 9.5 (5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Merck Index 14, 2203
Formel vægt 430.55
Procent renhed 98.0 to 102.0% (on dried basis)
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5.0% max. (110°C)