Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholic Acid Sodium Salt |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | Dry basis |
| Beilstein | 3582354 |
| Formel vægt | 430.55 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Ultrapure |
| Emballage | Plastic bottle |