Få mere at vide
Cholsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453320 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11453320 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11453320 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210138391
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic acid
Navn note fra kvæg- eller sårgalde
CAS 81-25-4
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.6%
Molekylær formel C24H40O5
MDL nummer MFCD00003672
Mængde 1 kg
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
InChI nøgle BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
SMIL CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5 ,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
Molekylvægt (g/mol) 408.579
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Formel vægt 408.58
Fysisk form Pulver