Få mere at vide
Cholsyre-methylester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cholic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H42O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-21,23,26-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 422.3032 |