Få mere at vide
Cholinsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081331
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11423604
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11257.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cholinsyre bruges som konserveringsmiddel til mad. Det er meget udbredt som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det finder anvendelse i biologisk forskning. Det hjælper i rengøringsmidler til at blødgøre biologiske fedtstoffer. Det hjælper med at forebygge og smelte galdesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholinsyre bruges som konserveringsmiddel til fødevarer. Det er meget udbredt som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det finder anvendelse i biologisk forskning. Det hjælper i rengøringsmidler til at blødgøre biologiske fedtstoffer. Det hjælper med at forebygge og smelte galdesten.
Opløselighed
Opløseligt i alkoholer, acetone, dimethylsulfoxid, methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Stabil. Inkompatibel med andre materialer såsom stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-25-4
Molekylær formel C24H40O5
Molekylvægt (g/mol) 408.579
MDL nummer MFCD00003672
InChI nøgle BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5 ,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
SMIL CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic acid
Smeltepunkt 199°C to 202°C
Mængde 25 g
Beilstein 2822009
Merck Index 14,2203
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols,acetone,dimethylsulfoxide,methanol. Insoluble in water.
Optisk rotation +35 ± 2° (c=0.6 in ethanol)
Formel vægt 408.58
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cholic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cholic acid