Få mere at vide
Cholinsyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Cholinsyre bruges som konserveringsmiddel til mad. Det er meget udbredt som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det finder anvendelse i biologisk forskning. Det hjælper i rengøringsmidler til at blødgøre biologiske fedtstoffer. Det hjælper med at forebygge og smelte galdesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cholinsyre bruges som konserveringsmiddel til fødevarer. Det er meget udbredt som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler. Det finder anvendelse i biologisk forskning. Det hjælper i rengøringsmidler til at blødgøre biologiske fedtstoffer. Det hjælper med at forebygge og smelte galdesten.
Opløselighed
Opløseligt i alkoholer, acetone, dimethylsulfoxid, methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Stabil. Inkompatibel med andre materialer såsom stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cholic acid |
| Smeltepunkt | 199 °C til 202 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2822009 |
| Merck Index | 14,2203 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkoholer, acetone, dimethylsulfoxid, methanol. Uopløselig i vand. |
| Optisk rotation | +35 ±2° (c=0,6 i ethanol) |
| Formel vægt | 408.58 |
| Procent renhed | ≥98% |
Safety and Handling
- Cholic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Contain: Cholic acid