Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cholinsyre, 97%
Artikelnummer. p-3736026 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10506603
Brand: Thermo Scientific Chemicals 159110250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 81-25-4 | C24H40O5 | 408.579 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-25-4
Molekylær formel C24H40O5
MDL nummer MFCD00003672
InChI nøgle BHQCQFFYRZLCQQ-OELDTZBJSA-N
Synonym cholic acid, cholalic acid, cholate, cholalin, colalin, cholsaeure, cholbam, cholicacid, cholic acid, 5beta, 3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanic acid
PubChem CID 221493
ChEBI CHEBI:16359
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholic acid
Smeltepunkt 197°C to 202°C
Farve Hvid til beige
Tab ved tørring 1% max. (135°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 10, IV, 2072
Merck Index 15, 2210
Specifik rotation (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)%gt; +35°
SMIL CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5 ,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
Molekylvægt (g/mol) 408.579
Formel vægt 408.57
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver