Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholic acid |
| Smeltepunkt | 197 °C til 202 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tab ved tørring | 1% maks. (135 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 10, IV, 2072 |
| Merck Index | 15, 2210 |
| Vis mere |