Få mere at vide
Cholestyramine (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 17968964
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17968964 1 g
17918214 10 g
17939734 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17968964 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4325551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11041-12-6
Molekylær formel (C26H40ClN)n
Molekylvægt (g/mol) 435.1
Synonym Cholestyramine Chloride, Cholestyramine Hydroxide, Cholestyramine Resin, Cholybar, Colestyramin, Colestyramine, Cuemid, LoCholest, MK 135, Quantalan, Questran, Questran Light;
IUPAC navn 1-(4-(5-(3-(sec-butyl)phenyl)hexan-3-yl)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride
SMIL CC(CC(CC)C1=CC=C(C[N+](C)(C)C)C=C1)C2=CC=CC=C2.CC(CC)C.[Cl-]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Colestyramine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H32N.C5H12.ClH/c1-6-20(16-18(2)21-10-8-7-9-11-21)22-14-12-19(13-15-22)17-23(3,4)5;1-4-5(2)3;/h7-15,18,20H,6,16-17H2,1-5H3;5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;;/p-1
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.