Få mere at vide
Cholesteryl pelargonate, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10550011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550011 25 g Glasflaske 25g
10579843 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110270250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1182-66-7
Molekylær formel C36H62O2
Molekylvægt (g/mol) 526.89
MDL nummer MFCD00003643
InChI nøgle WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaantahydro-ena]-cyclophenathydro-1H-cyclophenyl
SMIL CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl pelargonate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 526.88
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver