missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesteryl palmitate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459346
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010708

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cholesteryl palmitate is a useful prognostic biomarker for chronic interstitial pneumonia (CIP).

Cholesteryl palmitate is a useful prognostic biomarker for chronic interstitial pneumonia (CIP).

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Cholesteryl palmitate
CAS 601-34-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C43H76O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 625.08
Formel vægt 625.08
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.