Få mere at vide
Cholesteryl oleyl carbonat, +99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773161 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10773161 25 g 25g
10504111 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773161 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165850250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17110-51-9
Molekylær formel C46H80O3
Molekylvægt (g/mol) 681.143
MDL nummer MFCD00003634
InChI nøgle XMPIMLRYNVGZIA-FVPZYIPGSA-N
Synonym cholesterololeylcarbonate
PubChem CID 131632518
IUPAC navn [(3S,8S,9R,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaantahydro-1H-cyclophenthro]ena]-cyclophen octadec-9-enylcarbonat
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCCOC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl oleyl carbonate
Navn note 99+%
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotation -22° to -24° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formel vægt 681.14
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Waxy Crystalline Mass