Få mere at vide
kolesterylnonanoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367875
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367875 100 g 100g
11357875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02857.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Cholesteryl nonanoate bruges i hårfarver, kosmetiske produkter som læbeprodukter, lotioner. Det bruges også til fremstilling af nogle pleokroiske farvestoffer. Det kan også bruges som en komponent i de flydende krystaller, der bruges til flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholesteryl nonanoate bruges i hårfarver, kosmetiske produkter som læbeprodukter, lotioner. Det bruges også til fremstilling af nogle pleokroiske farvestoffer. Det kan også bruges som en komponent i de flydende krystaller, der bruges til flydende krystalskærme.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, Tetrahydrofuran (THF). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1182-66-7
Molekylær formel C36H62O2
Molekylvægt (g/mol) 526.89
MDL nummer MFCD00003643
InChI nøgle WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaantahydro-ena]-cyclophenathydro-1H-cyclophenyl
SMIL CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl nonanoate
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 3179820
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, tetrahydrofuran (THF). Uopløselig i vand.
Optisk rotation −30° (c=5 i chloroform)
Formel vægt 526.89
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.