Få mere at vide
kolesterylnonanoat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357875
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357875 25 g 25g
11367875 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02857.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cholesteryl nonanoate bruges i hårfarver, kosmetiske produkter som læbeprodukter, lotioner. Det bruges også til fremstilling af nogle pleokroiske farvestoffer. Det kan også bruges som en komponent i de flydende krystaller, der bruges til flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholesteryl nonanoate bruges i hårfarver, kosmetiske produkter som læbeprodukter, lotioner. Det bruges også til fremstilling af nogle pleokroiske farvestoffer. Det kan også bruges som en komponent i de flydende krystaller, der bruges til flydende krystalskærme.
Opløselighed
Opløselig i Chloroform, Tetrahydrofuran (THF). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1182-66-7
Molekylær formel C36H62O2
Molekylvægt (g/mol) 526.89
MDL nummer MFCD00003643
InChI nøgle WCLNGBQPTVENHV-MKQVXYPISA-N
Synonym cholesteryl pelargonate, cholesteryl nonanoate, cholesterol pelargonate, unii-4313o7p4xw, 5-cholesten-3beta-ol 3-nonanoate, cholesterol, nonanoate, 3beta-hydroxy-5-cholestene 3-nonanoate, nonanoic acid cholesterol ester, pelargonic acid cholesterol ester, cholest-5-ene-3-beta-yl nonanoate
PubChem CID 2723614
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaantahydro-ena]-cyclophenathydro-1H-cyclophenyl
SMIL CCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C3CCC4(C(C3CC=C2C1)CCC4C(C)CCCC(C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl nonanoate
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 3179820
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Tetrahydrofuran(THF). Insoluble in water.
Optisk rotation −30° (c=5 in Chloroform)
Formel vægt 526.89