Få mere at vide
Cholesteryl N-Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl N-Butyrate |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H52O2/c1-7-9-29(32)33-24-16-18-30(5)23(20-24)12-13-25-27-15-14-26(22(4)11-8-10-21(2)3)31(27,6)19-17-28(25)30/h12,21-22,24-28H,7-11,13-20H2,1-6H3/t22-,24+,25+,26-,27+,28+,30+,31-/m1/s1 |
| Formel vægt | 456.3967 |