Få mere at vide
Cholesteryl Myristate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl Myristate |
| CAS | 1989-52-2 |
| Molekylær formel | C41H72O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Cholesten-3beta-ol Palmitate, Cholest-5-en-3beta-ol Palmitate, Cholesterol Tetradecanoate, Cholesteryl Tetradecanoate, NSC 226867 |
| InChI formel | InChI=1S/C41H72O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-39(42)43-34-26-28-40(5)33(30-34)22-23-35-37-25-24-36(32(4)20-18-19-31(2)3)41(37,6)29-27-38(35)40/h22,31-32,34-38H,7-21,23-30H2,1-6H3/t32-,34+,35+,36-,37+,38+,40+,41-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC navn | [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] tetradecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 597.03 |
| Formel vægt | 596.5532 |