Få mere at vide
Cholesteryllinolenat, TRC
Artikelnummer. 17978584
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978584 100 mg
17908304 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432588100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2545-22-4
Molekylær formel C45H74O2
Molekylvægt (g/mol) 647.07
Synonym (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate (3beta)-Cholest-5-en-3-ol, Cholesterol alpha-linolenate, Linolenic Acid Cholesteryl Ester, (3beta)-Cholest-5-en-3-ol (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat
SMIL CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl Linolenate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
Formel vægt 646.5689