Få mere at vide
Cholesteryl linoleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010697100mg
MedChemExpress Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Cholesteryl linoleate is shown to be the major cholesteryl ester contained in LDL and atherosclerotic lesions.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl linoleate
CAS 604-33-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C45H76O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (77.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molekylvægt (g/mol) 649.1
Formel vægt 649.1
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation