Få mere at vide
Kolesteryl hydrogensuccinat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483300 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483300 25 g 25g
11473300 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483300 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210137925
Cholesteryl Hydrogen Succinate er et kolesterolderivat, der bruges som vaskemiddel.
  • Dicarboxylsyremonoester, der er et resultat af kondensationen af kolesterolhydroxygruppen med en carboxygruppe af ravsyre.
  • Nogle gange brugt som erstatning for kolesterol i proteinkrystallografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1510-21-0
Molekylær formel C31H50O4
Molekylvægt (g/mol) 486.74
MDL nummer MFCD00037705
InChI nøgle WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Synonym cholesteryl hemisuccinate, cholesterol hydrogen succinate, cholesteryl succinate, unii-t3j4ks4201, cholesteryl hydrogen succinate, cholest-5-en-3beta-yl hydrogen succinate, 4-3beta-cholest-5-en-3-yloxy-4-oxobutanoic acid, 4-3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r-10,13-dimethyl-17-2r-6-methylheptan-2-yl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl oxy-4-oxobutanoic acid, cholesterol hemisuccinate, cholesterylhemisuccinate
PubChem CID 65082
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl hydrogen succinate
Mængde 25 g
IUPAC navn 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-oxobutansyre syre
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.