missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Dicarboxylsyremonoester, der er et resultat af kondensationen af kolesterolhydroxygruppen med en carboxygruppe af ravsyre.
- Nogle gange brugt som erstatning for kolesterol i proteinkrystallografi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl hydrogen succinate |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | 4-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7, 8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-4-oxobutansyre syre |
| Fysisk form | Pulver |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?