Få mere at vide
Cholesteryl Hemisuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cholesteryl Hemisuccinate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1 |