missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesteryl Erucate, TRC

Artikelnummer. 30350697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350697 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432560250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesteryl Erucate
CAS 24516-39-0
Molekylær formel C49H86O2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C49H86O2/c1-8-10-12-14-16-18-20-22-27-40(28-23-21-19-17-15-13-11-9-2)47(50)51-42-33-35-48(6)41(37-42)29-30-43-45-32-31-44(39(5)26-24-25-38(3)4)49(45,7)36-34-46(43)48/h23,28-29,38-39,42-46H,1,8-22,24-27,30-37,40H2,2-7H3/b28-23-/t39-,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49-/m1/s1
SMIL CCCCCCCC\C=C/[CH2](CCCCCCCCC[CH2])C(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (Z)-2-decyldodec-3-enoate
Molekylvægt (g/mol) 707.21
Formel vægt 706.6628
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.