missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesteryl Decanoate, TRC

Artikelnummer. 30349054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349054 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4325351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesteryl Decanoate
CAS 1183-04-6
Molekylær formel C37H64O2
Mængde 1 g
Synonym (3beta)-Cholest-5-en-3-ol Decanoate, Cholesteryl Ester Decanoic Acid, 3beta-(Decanoyloxy)-5-cholestene, 5-Cholesten-3beta-ol Caprate, Cholest-5-en-3beta-ol Caprate, Cholesterol 3-Decanoate, Cholesterol Caprate, Cholesterol n-Decylate, Cholesteryl Caprate, Cholesteryl Caprinate, Cholesteryl Decanoate, Cholesteryl Decylate, Cholesteryl n-Decylate
InChI formel InChI=1S/C37H64O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-17-35(38)39-30-22-24-36(5)29(26-30)18-19-31-33-21-20-32(28(4)16-14-15-27(2)3)37(33,6)25-23-34(31)36/h18,27-28,30-34H,7-17,19-26H2,1-6H3/t28-,30+,31+,32-,33+,34+,36+,37-/m1/s1
SMIL CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] decanoate
Molekylvægt (g/mol) 540.9
Formel vægt 540.4906
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.