Få mere at vide
Cholesteryl chlorformiat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341717 100 g 100g
11331717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04801.22
 Begrænset vare
På lager
Cholesterylchlorformiat anvendes til fremstilling af hydrofoberet chitosan-oligosaccharid, som finder anvendelse som en effektiv genbærer. Det fungerer som en initiator i polymerisationen af methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholesterylchlorformiat anvendes til fremstilling af hydrofoberet chitosan-oligosaccharid, som finder anvendelse som en effektiv genbærer. Det fungerer som en initiator i polymerisationen af methylmethacrylat.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, chloroform, acetone, toluen og benzen. Lidt opløseligt i methanol og ethanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7144-08-3
MDL nummer MFCD00003633
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl chloroformate
Smeltepunkt 116 °C til 120 °C
Lugt Gennemtrængende
Molekylær formel C28H45ClO2
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3223154
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
Opløselighedsinformation Opløselig i methylenchlorid, kloroform, acetone, toluen og benzen. Let opløselig i methanol og ethanol.
InChI nøgle QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Optisk rotation −29° (c=5 i chloroform)
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecaphentahydro-1H-cyclopheno-chloridant-hydro-1H-cyclophenylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 449.12
PubChem CID 111262
Formel vægt 449.12