Få mere at vide
Cholesteryl chlorformiat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331717 25 g 25g
11341717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04801.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Cholesterylchlorformiat anvendes til fremstilling af hydrofoberet chitosan-oligosaccharid, som finder anvendelse som en effektiv genbærer. Det fungerer som en initiator i polymerisationen af methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholesterylchlorformiat anvendes til fremstilling af hydrofoberet chitosan-oligosaccharid, som finder anvendelse som en effektiv genbærer. Det fungerer som en initiator i polymerisationen af methylmethacrylat.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, chloroform, acetone, toluen og benzen. Lidt opløseligt i methanol og ethanol.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7144-08-3
MDL nummer MFCD00003633
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl chloroformate
Smeltepunkt 116 °C til 120 °C
Lugt Gennemtrængende
Molekylær formel C5H11NO2
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3223154
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym n,n-dimethylglycine methyl ester, methyl 2-dimethylamino acetate, glycine, n,n-dimethyl-, methyl ester, methyl dimethylamino acetate, methyl n,n-dimethylglycinate, acmc-2097kq, dimethylglycine methyl ester, ch3 2nch2cooch3, dimethylaminoessigsauremethylester
Opløselighedsinformation Opløselig i methylenchlorid, kloroform, acetone, toluen og benzen. Let opløselig i methanol og ethanol.
InChI nøgle LRZFEBJUJIQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Optisk rotation -29° (c = 5 tommer kloroform)
SMIL CN(C)CC(=O)OC
IUPAC navn methyl-2-(dimethylamino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 117.15
PubChem CID 81569
Formel vægt 449.12