Få mere at vide
Cholesteryl chloroformate, 97%
Artikelnummer. 10429020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429020 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10429020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7144-08-3 | C28H45ClO2 | 449.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7144-08-3
Molekylær formel C28H45ClO2
Molekylvægt (g/mol) 449.12
MDL nummer MFCD00003633
InChI nøgle QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Synonym cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
PubChem CID 111262
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] carbonochloridate
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl chloroformate
Navn note 97%
Smeltepunkt 116°C to 118°C
Farve White
Tab ved tørring 0.2% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Fieser 01,141
Specifik rotation -26° to -30° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formel vægt 449.1
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cholesteryl chloroformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.