Få mere at vide
Kolesterylchlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448643
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448643 25 g 25g
11458643 100 g 100g
11468643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10433.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 910-31-6
Molekylær formel C27H45Cl
Molekylvægt (g/mol) 405.107
MDL nummer MFCD00003632
InChI nøgle OTVRYZXVVMZHHW-DGPGEHMFSA-N
Synonym cholesterylchloride
PubChem CID 131632519
IUPAC navn (8S,9R,10R,13R,14S,17R)-3-chlor-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecapentahydro-1H-
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)Cl)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl chloride
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Mængde 25 g
Beilstein 2703655
Optisk rotation −26° (c=1 in benzene)
Formel vægt 405.11
Procent renhed 98%