missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cholesteryl Arachidonate, TRC

Artikelnummer. 30363655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363655 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43258325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cholesteryl Arachidonate
CAS 604-34-2
Molekylær formel C47H76O2
Mængde 25 mg
Synonym Cholesterol 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic Acid Ester, Arachidonic Acid Cholesteryl Ester, (all-Z)-3-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-eicosatetraenoate] (3beta)-Cholest-5-en-3-ol
InChI formel InChI=1S/C47H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-27-45(48)49-40-32-34-46(5)39(36-40)28-29-41-43-31-30-42(38(4)26-24-25-37(2)3)47(43,6)35-33-44(41)46/h11-12,14-15,17-18,20-21,28,37-38,40-44H,7-10,13,16,19,22-27,29-36H2,1-6H3/b12-11-,15-14-,18-17-,21-20-/t38-,40+,41+,42-,43+,44+,46+,47-/m1/s1
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
IUPAC navn [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 673.11
Formel vægt 672.5845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.