Få mere at vide
Kolesterylacetat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407327 25 g 25g
11417327 100 g 100g
11427327 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15052.14
Request Bulk or Custom Format
Cholesterylacetat bruges i kosmetik, armbåndsure, termometre, propantankvolumenindikatorer, videoskærme, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cholesterylacetat bruges i kosmetik, armbåndsure, termometre, propantankvolumenindikatorer, videoskærme, lægemidler.
Opløselighed Opløselig i chloroform, ethanol eller ethylacetat
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 604-35-3
Molekylær formel C29H48O2
Molekylvægt (g/mol) 428.70
MDL nummer MFCD00003636,MFCD00003636,MFCD00003636
InChI nøgle XUGISPSHIFXEHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cholesteryl acetate
PubChem CID 12360660
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesteryl acetate
Smeltepunkt 112°C to 114°C
Mængde 25 g
Beilstein 2064235
Merck Index 14,2201
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethanol or ethyl acetate.
Optisk rotation −43° (c=5 in Chloroform)
IUPAC navn [(10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat
Formel vægt 428.7
Procent renhed ≥97%